2-Hydroxy-5-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 644 DKK
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
2-Hydroxy-5-methylbenzoesyre
2-Hydroxy-5-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 313
Smeltepunkt: 150…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002461
CAS-nummer: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650