3,5-Dimethylpyrazol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 273 DKK
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Dimethylpyrazol 99%
3,5-Dimethylpyrazol
Formel: C₅H₈N₂
Kogepunkt: 218 °C
Smeltepunkt: 105…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005243
CAS-nummer: 67-51-6
EINECS: 200-657-5