2-Amino-5-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 218 DKK
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-methylpyridin 98%
2-Amino-5-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
Kogepunkt: 226…228 °C
Smeltepunkt: 74…78 °C
Flammepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006328
CAS-nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III