m-Anisidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28775-25G OR28775-5G
APOSOR28775-25GEA 218 DKK
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anisidin
m-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Kogepunkt: 250…251 °C
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007783
CAS-nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN nummer: 2431
ADR: 6.1,III