3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 872 DKK
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 179 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 112…116 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003369
CAS-nummer: 621-59-0
EINECS: 210-694-9