2-Isopropyl-6-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR28768-5G
OR28768-1G
APOSOR28768-5GEA
2720
DKK
APOSOR28768-5G
APOSOR28768-1G
2-Isopropyl-6-methylaniline
2-Isopropyl-6-methylaniline
Formel:
C₁₀H₁₅N Kogepunkt: 108…110 °C/10mmHg Massefylde: 0,957 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 42 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007746 CAS-nummer: 5266-85-3 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |