4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 915 DKK
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
4-Bromo-6-chloro-o-cresol
Formel: C₇H₆BrClO
Molekylvægt: 221.4800 g/mol
Smeltepunkt: 45…47 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002167
CAS-nummer: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4