2-(2-Pyridyl)pyridin 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 327 DKK
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2-(2-Pyridyl)pyridin 99+%
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Kogepunkt: 273 °C
Smeltepunkt: 70…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III