4'-Aminoacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 280 DKK
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-Aminoacetophenon 98%
4'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Kogepunkt: 292…294 °C
Smeltepunkt: 103…107 °C
Massefylde: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007896
CAS-nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2