Ethyl 6-Bromhexanoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-100GEA 513 DKK
APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
Ethyl 6-Bromhexanoat
Ethyl 6-Bromhexanoat
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Molekylvægt: 223.11 g/mol
Kogepunkt: 128…130 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 33
Massefylde: 1.254 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000270
CAS-nummer: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN nummer: 3272
ADR: 3 III