Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2874-1G OR2874-5G OR2874-25G
APOSOR2874-1GEA 164 DKK
APOSOR2874-1G APOSOR2874-5G APOSOR2874-25G
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 97…98 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD06660120
CAS-nummer: 460081-18-9