Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
OR28733-25G OR28733-100G
APOSOR28733-25GEA 218 DKK
APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Formel: C₁₁H₈O₂
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001681
CAS-nummer: 58-27-5
EINECS: 200-372-6