(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Naproxen, (S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-(+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
OR28717-25G OR28717-100G OR28717-5G
APOSOR28717-25GEA 502 DKK
APOSOR28717-25G APOSOR28717-100G APOSOR28717-5G
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Formel: C₁₄H₁₄O₃
Molekylvægt: 230.26 g/mol
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010500
CAS-nummer: 22204-53-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III