Cyclobutancarbonylchlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28716-100G OR28716-25G
APOSOR28716-100GEA 2310 DKK
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G
Cyclobutancarbonylchlorid 95%
Cyclobutancarbonylchlorid
Formel: C₅H₇ClO
Kogepunkt: 60 °C/50mmHg
Massefylde: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001319
CAS-nummer: 5006-22-4
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II