2-Mercapto-1-methylimidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
OR28714-100G OR28714-25G OR28714-500G
APOSOR28714-100GEA 600 DKK
APOSOR28714-100G APOSOR28714-25G APOSOR28714-500G
2-Mercapto-1-methylimidazol
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂S
Kogepunkt: 280 °C
Smeltepunkt: 144…147 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179321
CAS-nummer: 60-56-0
EINECS: 200-482-4