Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2871-10G OR2871-1G OR2871-5G
APOSOR2871-10GEA 231 DKK
APOSOR2871-10G APOSOR2871-1G APOSOR2871-5G
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Formel: C₈H₉NO₄
Smeltepunkt: 214…217 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00834976
CAS-nummer: 6975-44-6