1,3-Cyclohexandion 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 164 DKK
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cyclohexandion 99%
1,3-Cyclohexanedione
Formel: C₆H₈O₂
Smeltepunkt: 101…105 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001585
CAS-nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0