2-Acetyl-3-methylpyrazin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR28702-100G OR28702-25G OR28702-5G
APOSOR28702-100GEA 2770 DKK
APOSOR28702-100G APOSOR28702-25G APOSOR28702-5G
2-Acetyl-3-methylpyrazin
2-Acetyl-3-methylpyrazin
Formel: C₇H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014612
CAS-nummer: 23787-80-6