5-Chlor-2-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR28701-100G
OR28701-10G
OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA
436
DKK
APOSOR28701-100G
APOSOR28701-10G
APOSOR28701-25G
5-Chlor-2-nitroanilin
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Smeltepunkt: 124…129 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007776 CAS-nummer: 1635-61-6 EINECS: 216-661-5 UN nummer: 2237 ADR: 6.1,III |