5-Chlor-2-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28701-100G OR28701-10G OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA 436 DKK
APOSOR28701-100G APOSOR28701-10G APOSOR28701-25G
5-Chlor-2-nitroanilin
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Kogepunkt: 323
Smeltepunkt: 124…129 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007776
CAS-nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN nummer: 2237
ADR: 6.1 III