Phenylisothiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 666 DKK
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Phenylisothiocyanat
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Kogepunkt: 218…221 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004798
CAS-nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8,II