Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 164 DKK
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Formel: C₈H₇ClO₄S
Smeltepunkt: 59…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009797
CAS-nummer: 26638-43-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III