2-Chlor-6-iodtoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-3-iodo-2-methylbenzene
OR2869-100G OR2869-1KG OR2869-500G
APOSOR2869-100GEA 600 DKK
APOSOR2869-100G APOSOR2869-1KG APOSOR2869-500G
2-Chlor-6-iodtoluen
2-Chlor-6-iodtoluen
Formel: C₇H₆ClI
Molekylvægt: 252.48 g/mol
Kogepunkt: 117…119 °C
Smeltepunkt: 11 °C
Massefylde: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019013
CAS-nummer: 42048-11-3