Isonipecotamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28687-100G OR28687-250G OR28687-25G
APOSOR28687-100GEA 273 DKK
APOSOR28687-100G APOSOR28687-250G APOSOR28687-25G
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Formel: C₆H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 145…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038012
CAS-nummer: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6