2,4-Dimethoxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 600 DKK
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyd
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 165 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 67…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003311
CAS-nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4