2-Bromanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR28661-100G OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA 186 DKK
APOSOR28661-100G APOSOR28661-25G
2-Bromanisol 98%
2-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 220…223 °C
Smeltepunkt: 44257 °C
Massefylde: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000064
CAS-nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III