4-Nitrobenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 393 DKK
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
4-Nitrobenzylbromid 98%
4-Nitrobenzylbromid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 97…101 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007373
CAS-nummer: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II