(4-Hydroxyphenyl)acetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 339 DKK
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 329…331 °C
Smeltepunkt: 66…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002383
CAS-nummer: 14191-95-8