6-Methylanthranilsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 1730 DKK
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranilsyre 97%
6-Methylanthranilsyre
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 125…128 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007809
CAS-nummer: 4389-50-8