6-Nitro-2,3-xylidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 676 DKK
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidin
6-Nitro-2,3-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Smeltepunkt: 115…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010148
CAS-nummer: 59146-96-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III