α,3-Dichlortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28625-100G OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA 262 DKK
APOSOR28625-100G APOSOR28625-500G
α,3-Dichlortoluen 98%
α,3-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 214…216 °C
Massefylde: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000905
CAS-nummer: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN nummer: 2235
ADR: 6.1,III