Ethyl butyrylacetat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 164 DKK
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Ethyl butyrylacetat 95%
Ethyl butyrylacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Kogepunkt: 94…95 °C/12mmHg
Smeltepunkt: –44 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009401
CAS-nummer: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9