2-Chlor-5-iodtoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-iodo-2-methylbenzene
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 360 DKK
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chlor-5-iodtoluen
2-Chlor-5-iodtoluen
Formel: C₇H₆ClI
Molekylvægt: 252.48 g/mol
Kogepunkt: 239 °C
Massefylde: 1.81 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093903
CAS-nummer: 116632-41-8