3,3-Dimethyl-2-butanon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 DKK
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimethyl-2-butanon 97%
3,3-Dimethyl-2-butanon
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 105…106 °C
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0.801 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008846
CAS-nummer: 75-97-8
UN nummer: 1224
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594