Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 186 DKK
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066365
CAS-nummer: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6