3,5-Dichloranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 3170 DKK
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dichloranilin 98%
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molekylvægt: 162.02 g/mol
Kogepunkt: 259…260 °C/741mmHg
Smeltepunkt: 51…53 °C
Massefylde: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007774
CAS-nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN nummer: 3442
ADR: 6.1 II