Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Cyanopyrrolidine
OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 1700 DKK
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Formel: C₅H₈N₂
Kogepunkt: 75…77 °C/1,8mmHg
Massefylde: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003165
CAS-nummer: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III