Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 818 DKK
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017203
CAS-nummer: 41608-64-4