Pyrrol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 5320 DKK
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pyrrol 98%
Pyrrole
Formel: C₄H₅N
Kogepunkt: 129…131 °C
Smeltepunkt: –23 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005216
CAS-nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III