2,4,6-Trimethylanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 698 DKK
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimethylanilin 98%
2,4,6-Trimethylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molekylvægt: 135.21 g/mol
Kogepunkt: 233 °C
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 0.962 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007740
CAS-nummer: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II