4-Chlor-2-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 218 DKK
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
4-Chlor-2-nitrobenzoesyre
4-Chlor-2-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄ClNO₄
Smeltepunkt: 142…144 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007214
CAS-nummer: 6280-88-2