Phenyl salicylat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28581-100G OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA 164 DKK
APOSOR28581-100G APOSOR28581-500G
Phenyl salicylat
Phenyl salicylat
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Kogepunkt: 172…174 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 40…45 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002213
CAS-nummer: 118-55-8
EINECS: 204-259-2