Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium naphthalene-2,6-disulphonate, Ebert-Merz beta-acid disodium salt, 2,6-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt
OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 164 DKK
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004092
CAS-nummer: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7