2-Isopropylanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28577-100G OR28577-500G OR28577-5G
APOSOR28577-100GEA 850 DKK
APOSOR28577-100G APOSOR28577-500G APOSOR28577-5G
2-Isopropylanilin 97%
2-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Kogepunkt: 214…216 °C/10mmHg
Massefylde: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007720
CAS-nummer: 643-28-7
EINECS: 211-397-7