3,4-(Methylendioxy)anilin, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 273 DKK
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Methylendioxy)anilin, Technical Grade
3,4-(Methylendioxy)anilin
Formel: C₇H₇NO₂
Molekylvægt: 137.14 g/mol
Kogepunkt: 144 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flammepunkt: 142 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005832
CAS-nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III