4-Amino-3-hydroxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 349 DKK
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoesyre
4-Amino-3-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Smeltepunkt: 211…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017094
CAS-nummer: 2374-03-0