4,7-Dichlorisatin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28538-1G OR28538-5G
APOSOR28538-1GEA 164 DKK
APOSOR28538-1G APOSOR28538-5G
4,7-Dichlorisatin
4,7-Dichlorisatin
Formel: C₈H₃Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 246…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047214
CAS-nummer: 18711-13-2