2-Chlormethyl-m-xylen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
OR2853-25G OR2853-5G
APOSOR2853-25GEA 393 DKK
APOSOR2853-25G APOSOR2853-5G
2-Chlormethyl-m-xylen
2-Chlormethyl-m-xylen
Formel: C₉H₁₁Cl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310815
CAS-nummer: 5402-60-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II