4-Chloro-2-picoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-methylpyridine
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 502 DKK
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 56 °C/15mmHg
Massefylde: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038833
CAS-nummer: 3678-63-5