Thiodiglycolic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28488-100G OR28488-25G OR28488-5G
APOSOR28488-100GEA 1210 DKK
APOSOR28488-100G APOSOR28488-25G APOSOR28488-5G
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Formel: C₄H₄O₃S
Smeltepunkt: 94…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051689
CAS-nummer: 3261-87-8